Merck
R840998
4-METHYLBENZALDEHYDE [3-METHYL-2,6-DIOXO-7-(2-PHENOXYETHYL)-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H22N6O3
Número de CAS:
Peso molecular:
418.459
Número MDL:
Otras notas