Merck
R840904
4-{[(E)-[1,1'-BIPHENYL]-4-YLMETHYLIDENE]AMINO}-5-(3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL HYDROSULFIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H22N4O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
446.532
Número MDL:
Otras notas