Merck
R840882
4-{[(E)-(5-BROMO-2-FLUOROPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}-5-(3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H16BrFN4O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
467.32
Número MDL:
Otras notas