Merck
R806862
2-(2-(2-(BENZYLOXY)BENZYLIDENE)HYDRAZINO)-N-(3-METHYLPHENYL)-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H21N3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
387.442
Número MDL:
Otras notas