Merck
R806161
2-METHOXY-4-(2-(3-PYRIDINYLCARBONYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H19N3O5
Número de CAS:
Peso molecular:
405.414
Número MDL:
Otras notas