Merck
R799173
9-METHYL-2-[(2-PHENYLETHYL)AMINO]-3-((E)-{[(E)-2-PHENYLETHYL]IMINO}METHYL)-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C26H26N4O
Número de CAS:
Peso molecular:
410.523
Número MDL:
Otras notas