Merck
R792632
N'-[(E)-1-(2-FURYL)ETHYLIDENE]-2-(3-METHYL-5-OXO-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-4-YL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C12H14N4O3
Número de CAS:
Peso molecular:
262.27
Número MDL:
Otras notas