Merck
R765481
2-METHOXYETHYL 2-METHYL-5-{[4-(2-PHENYL-1,3-OXAZOL-5-YL)BENZYL]OXY}-1-BENZOFURAN-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C29H25NO6
Número de CAS:
Peso molecular:
483.526
Número MDL:
Otras notas