Merck
R740748
2,5-BIS(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO(1,5-C)(1,3)BENZOXAZINE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C26H26N2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
446.508
Número MDL:
Otras notas