Merck
R732613
METHYL 4-(2-((2-(DIETHYLAMINO)ETHYL)AMINO)-2-OXOETHOXY)-2,3,6-TRIMETHYLBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H30N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
350.462
Número MDL:
Otras notas