Merck
R711411
4-(2-((4-METHYLPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-IODOBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H19IN2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
514.323
Número MDL:
Otras notas