Merck
R695769
3-METHYL-N-(((3-METHYLBUTANOYL)AMINO)(3-NITROPHENYL)METHYL)BUTANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C17H25N3O4
Número de CAS:
Peso molecular:
335.406
Número MDL:
Otras notas