Merck
R681768
BENZYL ((2-ETHYL-6-OXO-7,8,9,10-TETRAHYDRO-6H-BENZO(C)CHROMEN-3-YL)OXY)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H24O5
Número de CAS:
Peso molecular:
392.456
Número MDL:
Otras notas