Merck
R672548
PROPYL 4-(((1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-2H-ISOINDOL-2-YL)ACETYL)AMINO)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C20H18N2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
366.377
Número MDL:
Otras notas