Merck
R661538
6,7-DIPHENYL-7,12-DIHYDRO-6H-CHROMENO(4,3-D)(1,2,4)TRIAZOLO(1,5-A)PYRIMIDINE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H18N4O
Número de CAS:
Peso molecular:
378.437
Número MDL:
Otras notas