Merck
R659592
3-BENZYL-7-(2-(4-FLUOROPHENYL)-2-OXOETHOXY)-4,8-DIMETHYL-2H-CHROMEN-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C26H21FO4
Número de CAS:
Peso molecular:
416.453
Número MDL:
Otras notas