Merck
R658367
ISOPROPYL ((4-ME-6-OXO-7,8,9,10-TETRAHYDRO-6H-BENZO(C)CHROMEN-3-YL)OXY)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H22O5
Número de CAS:
Peso molecular:
330.384
Número MDL:
Otras notas