Merck
R658073
7-((2,3,4,5,6-PENTAFLUOROBENZYL)OXY)-3-(2-QUINOLINYL)-2H-CHROMEN-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C25H12F5NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
469.371
Número MDL:
Otras notas