Merck
R640778
N-(2,2,2-TRICHLORO-1-((2-TOLUIDINOCARBOTHIOYL)AMINO)ETHYL)PROPANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C13H16Cl3N3OS
Número de CAS:
Peso molecular:
368.715
Número MDL:
Otras notas