Merck
R633240
2-METHOXYETHYL 2-METHYL-5-((4-NITROBENZOYL)OXY)-1-BENZOFURAN-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C20H17NO8
Número de CAS:
Peso molecular:
399.36
Número MDL:
Otras notas