Merck
R585424
N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(((2,5-DICHLOROANILINO)CARBOTHIOYL)AMINO)ETHYL)DECANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H26Cl5N3OS
Número de CAS:
Peso molecular:
521.768
Número MDL:
Otras notas