Merck
R583286
2-AMINO-7,7-DIMETHYL-4-(4-METHYLPHENYL)-5-OXO-5,6,7,8-TETRAHYDRO-4H-CHROMENE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H20N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
308.383
Número MDL:
Otras notas