Merck
R544272
(4-BROMO-5-METHYL-3-TRIFLUOROMETHYL-PYRAZOL-1-YL)-ACETIC ACID ETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C9H10BrF3N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
315.091
Número MDL:
Otras notas