Merck
R516376
3-(2,3-DIHYDRO-BENZO(1,4)DIOXIN-6-YL)-6-ETHYL-7-ISOPROPOXY-CHROMEN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H22O5
Número de CAS:
Peso molecular:
366.418
Número MDL:
Otras notas