Merck
R514209
3-(6-CHLORO-4H-BENZO(1,3)DIOXIN-8-YL)-1-(2-HYDROXY-4-METHOXY-PHENYL)-PROPENONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H15ClO5
Número de CAS:
Peso molecular:
346.77
Número MDL:
Otras notas