Merck
R469432
(2,4-DI-MORPHOLIN-4-YL-PHENYL)-METHYL-DI-MORPHOLIN-4-YL-PHOSPHONIUM, IODIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H38IN4O4P
Número de CAS:
Peso molecular:
592.462
Número MDL:
Otras notas