Merck
R461016
ETHYL 4-METHYL-2-[(PHENYLACETYL)AMINO]-5-{[3-(TRIFLUOROMETHYL)ANILINO]CARBONYL}-3-THIOPHENECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H21F3N2O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
490.505
Número MDL:
Otras notas