Merck
R459895
2(3,4-DI-CL-PH)1,3-DIOXO-2,3-DIHYDRO-1H-ISOINDOLE-5-CARBOXYLIC ACID PROPYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H13Cl2NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
378.215
Número MDL:
Otras notas