Merck
R447072
[9-CHLORO-2-(4-METHYLPHENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZIN-5-YL](PHENYL)METHANONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H19ClN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
402.884
Número MDL:
Otras notas