Merck
R447021
N-{4-[2-(4-METHOXYPHENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZIN-5-YL]PHENYL}-N,N-DIMETHYLAMINE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C25H25N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
399.497
Número MDL:
Otras notas