Merck
R446394
N-(2,7-BIS-(MORPHOLINE-4-SULFONYL)-FLUOREN-9-YLIDENE)-N'-PHENYL-HYDRAZINE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C27H28N4O6S2
Número de CAS:
Peso molecular:
568.675
Número MDL:
Otras notas