Merck
R441341
5-(4-BROMOPHENYL)-7,9-DICHLORO-2-(2-THIENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZINE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C20H13BrCl2N2OS
Número de CAS:
Peso molecular:
480.213
Número MDL:
Otras notas