Merck
R432083
5-PHENYL-7-TRIFLUOROMETHYL-PYRAZOLO(1,5-A)PYRIMIDINE-2-CARBOXYLIC ACID HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C14H10F3N5O
Número de CAS:
Peso molecular:
321.264
Número MDL:
Otras notas