Merck
R421073
N-CYCLOHEPTYL-2-(4-HYDROXY-2-OXO-1,2-DIHYDRO-QUINOLIN-3-YL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H22N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
314.388
Número MDL:
Otras notas