Merck
R399663
5-(4-ETHOXY-PH)-4-ME-2H-PYRAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID (4-BR-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C20H19BrN4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
427.304
Número MDL:
Otras notas