Merck
R398527
3-(3,5-DIMETHYL-1H-PYRAZOL-4-YL)-PROPIONIC ACID THIOPHEN-2-YLMETHYLENE-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C13H16N4OS
Número de CAS:
Peso molecular:
276.363
Número MDL:
Otras notas