Merck
R384305
8-CHLORO-4-OXO-1,2,3,4-TETRAHYDROCYCLOPENTA[C]CHROMEN-7-YL {[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]AMINO}(PHENYL)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C27H22ClNO6S
Número de CAS:
Peso molecular:
523.996
Número MDL:
Otras notas