Merck
R373214
4-(2-BR-PH)-2-(4-CL-PH)-1,9B-DIHYDRO-5-OXA-3,3A-DIAZA-CYCLOPENTA(A)NAPHTHALENE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H16BrClN2O
Número de CAS:
Peso molecular:
439.743
Número MDL:
Otras notas