Merck
R372854
(4-CHLOROPHENYL)(7,9-DICHLORO-2-PHENYL-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZIN-5-YL)METHANONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H15Cl3N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
457.747
Número MDL:
Otras notas