Merck
R349216
9-BROMO-2-P-TOLYL-1,10B-DIHYDROSPIRO[BENZO[E]PYRAZOLO[1,5-C][1,3]OXAZINE-5,1'-CYCLOHEXANE]
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H23BrN2O
Número de CAS:
Peso molecular:
411.345
Número MDL:
Otras notas