Merck
R292435
N(2),N(2),N(4),N(4),N(6),N(6)-HEXABENZYL-1,3,5,2LAMBDA(5),4LAMBDA(5),6LAMBDA(5)-TRIAZATRIPHOSPHININE-2,2,4,4,6,6-HEXAMINE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C42H48N9P3
Número de CAS:
Peso molecular:
771.833
Número MDL:
Otras notas