Merck
R290750
2-AMINO-5-OXO-4-PYRIDIN-4-YL-4H,5H-PYRANO[3,2-C]CHROMENE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H11N3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
317.307
Número MDL:
Otras notas