Merck
R261807
5-MEO-2-ME-1H-QUINOLIN-4-ONE, COMPOUND WITH 7-METHOXY-2-METHYL-1H-QUINOLIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H22N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
378.432
Número MDL:
Otras notas