Merck
R169765
CARBONIC ACID BENZYL ESTER 4-(2-BENZYLOXYCARBONYLAMINO-2-CYANO-ETHYL)-PH ESTER
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C25H22N2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
430.464
Número MDL:
Otras notas