Merck
R168408
3-METHYL-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(4-IODO-PHENYLAMINO)-ETHYL)-BUTYRAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C13H16Cl3IN2O
Número de CAS:
Peso molecular:
449.549
Número MDL:
Otras notas