Merck
R158690
BIS[(4-HYDROXY-5-OXO-4,5-DIPHENYLPENTYL)(TRIPHENYL)PHOSPHONIUM] SULFATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C70H64O8P2S
Número de CAS:
Peso molecular:
1127.297
Número MDL:
Otras notas