Merck
R147249
4-(((3-MERCAPTO-5-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL)IMINO)METHYL)BENZOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C16H12N4O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
324.364
Número MDL:
Otras notas