Merck
R123897
4-(2-((DECANOYLAMINO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C26H32ClN3O4
Número de CAS:
Peso molecular:
486.016
Número MDL:
Otras notas