Merck
R107565
DIMETHYL 2-({[(4'-METHYL[1,1'-BIPHENYL]-4-YL)OXY]ACETYL}AMINO)-5,6-DIHYDRO-4H-CYCLOPENTA[B]THIOPHENE-3,4-DICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C26H25NO6S
Número de CAS:
Peso molecular:
479.556
Número MDL:
Otras notas