Merck
R106860
ETHYL ((6-METHYL-4-OXO-1,2,3,4-TETRAHYDROCYCLOPENTA(C)CHROMEN-7-YL)OXY)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C17H18O5
Número de CAS:
Peso molecular:
302.33
Número MDL:
Otras notas